6-Nitro-o-toluic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L06563.06
L06563.14
L06563.06EA
2490
CZK
L06563.06
L06563.14
6-Nitro-o-toluic acid ≥98%
6-Nitro-o-toluic acid
Purity: 98%
CAS No.: 13506-76-8
Molecular Formula: C8H7NO4
Formula Weight: 181.15
Melting Point: 153-156°
Beilstein Reference: 2050804
Vzorec:
C₈H₇NO₄ Bod varu: 353 °C (1013 hPa) Bod tání: 153…156 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007267 CAS číslo: 13506-76-8 EINECS: 236-833-3 |