Tisk…
5-Nitro-o-toluic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2-Methyl-5-nitrobenzoic acid
L11862.06 L11862.14
L11862.06EA 3100 CZK
L11862.06 L11862.14
5-Nitro-o-toluic acid ≥98%
5-Nitro-o-toluic acid
Purity: 98+% CAS No.: 1975-52-6 Molecular Formula: C8H7NO4 Formula Weight: 181.15 Melting Point: 176-181° Beilstein Reference: 2451300
Vzorec: C₈H₇NO₄
MW: 181.15
Bod tání: 176…181 °C
Hustota: 1.49 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007371
CAS číslo: 1975-52-6
EINECS: 217-829-0