3-Amino-o-toluic acid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3-Amino-2-methylbenzoic acid
B24947.06
B24947.14
B24947.06EA
1060
CZK
B24947.06
B24947.14
3-Amino-o-toluic acid 98%
3-Amino-o-toluic acid
Purity: 98%
CAS No.: 52130-17-3
Molecular Formula: C8H9NO2
Formula Weight: 151.16
Melting Point: 185-188°
Beilstein Reference: 2803090
Vzorec:
C₈H₉NO₂ Bod varu: 347 °C (1013 hPa) Bod tání: 185…188 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00075026 CAS číslo: 52130-17-3 |