Tisk…
6-Methylanthranil acid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2-Amino-6-methylbenzoic acid
A15187.06 A15187.14 A15187.22
A15187.06EA 2440 CZK
A15187.06 A15187.14 A15187.22
6-Methylanthranil acid 98%
6-Methylanthranil acid
Purity: 98% CAS No.: 4389-50-8 Molecular Formula: C8H9NO2 Formula Weight: 151.16 Melting Point: ca 127° dec. Beilstein Reference: 2803391
Vzorec: C₈H₉NO₂
MW: 151.16
Bod varu: 315
Bod tání: ∼ 127 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007809
CAS číslo: 4389-50-8