Tisk…
5-Methylanthranil acid 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Amino-5-methylbenzoic acid, 6-Amino-m-toluic acid
L01513.06 L01513.14
L01513.06EA 3570 CZK
L01513.06 L01513.14
5-Methylanthranil acid 97%
5-Methylanthranil acid
Purity: 97% CAS No.: 2941-78-8 Molecular Formula: C8H9NO2 Formula Weight: 151.16 Melting Point: ca 175° dec. Beilstein Reference: 1101527
Vzorec: C₈H₉NO₂
MW: 151,16 g/mol
Bod varu: 317 °C (1013 hPa)
Bod tání: ∼ 175 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007909
CAS číslo: 2941-78-8
EINECS: 220-932-3