Tisk…
5-Methylanthranil acid 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Amino-5-methylbenzoic acid, 6-Amino-m-toluic acid
160200010 160200050 160200250
ACRO160200010EA 1250 CZK
ACRO160200010 ACRO160200050 ACRO160200250
5-Methylanthranil acid 97%
5-Methylanthranil acid
Vzorec: C₈H₉NO₂
MW: 151,16 g/mol
Bod varu: 317 °C (1013 hPa)
Bod tání: 174…177 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007909
CAS číslo: 2941-78-8
EINECS: 220-932-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to beige to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 173 to 178 °C
HPLC ≥96.0 %