Tisk…
3-Methylanthranil acid 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Amino-3-methylbenzoic acid
B24230.03 B24230.06
B24230.03EA 646 CZK
B24230.03 B24230.06
3-Methylanthranil acid 98%
3-Methylanthranil acid
Purity: 98% CAS No.: 4389-45-1 Molecular Formula: C8H9NO2 Formula Weight: 151.16 Melting Point: 174-177° Beilstein Reference: 2359694
Vzorec: C₈H₉NO₂
MW: 151,16 g/mol
Bod varu: 315 °C (1013 hPa)
Bod tání: 174…177 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007745
CAS číslo: 4389-45-1
EINECS: 224-505-2