Tisk…
3-Methylanthranil acid 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Amino-3-methylbenzoic acid
103970100 103970500
ACRO103970100EA 2790 CZK
ACRO103970100 ACRO103970500
3-Methylanthranil acid 98%
3-Methylanthranil acid
Vzorec: C₈H₉NO₂
MW: 151,16 g/mol
Bod varu: 315 °C (1013 hPa)
Bod tání: 173…177 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007745
CAS číslo: 4389-45-1
EINECS: 224-505-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Pink to grey-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 173 to 177 °C
HPLC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %