p-Toluic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-Methylbenzoic acid, 4-Toluic acid
A11506.0B
A11506.0I
A11506.30
A11506.0BEA
3420
CZK
A11506.0B
A11506.0I
A11506.30
p-Toluic acid ≥98%
p-Toluic acid
Purity: 98%
CAS No.: 99-94-5
Molecular Formula: C8H8O2
Formula Weight: 136.15
Flash Point: 181°(357°F)
Melting Point: 178-182°
Boiling Point: 274°
Beilstein Reference: 507600
Merck Reference: 14,9535
MDL No.: MFCD00002565
Vzorec:
C₈H₈O₂ MW: 136.15 Bod varu: 274 °C Bod tání: 178…182 °C Hustota: 1.06 Bod vzplanutí: 181 °C (357 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002565 CAS číslo: 99-94-5 EINECS: 202-803-3 Merck Index: 12,09673 |