Tisk…

p-Toluic acid 98%

Dodavatel: Thermo Scientific
Varování

Synonyms: 4-Methylbenzoic acid, 4-Toluic acid

139060010 139061000 139062500
ACRO139060010EA 4560 CZK
ACRO139060010 ACRO139061000 ACRO139062500
p-Toluic acid 98%
p-Toluic acid
Vzorec: C₈H₈O₂
MW: 136,15 g/mol
Bod varu: 274…275 °C (760 mmHg)
Bod tání: 179…182 °C
Hustota: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 180 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002565
CAS číslo: 99-94-5
EINECS: 202-803-3
Merck Index: 12,09673

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance White to cream to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 179 to 182 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %
Elemental Analysis 41.2 to 46.4 % (O)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR