4-Ethylbenzoic acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
184490050
184490250
ACRO184490050EA
478
CZK
ACRO184490050
ACRO184490250
4-Ethylbenzoic acid 97%
4-Ethylbenzoic acid
Vzorec:
C₉H₁₀O₂ |
MDL Number:
MFCD00002570 CAS číslo: 619-64-7 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to beige Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 110 to 114 °C |
Titration with TBAH | ≥96.0 % |
pH | 11 to 12 (1 % in water) |
Specific optical rotation | -9° to -13° (20 °C, 589 nm) (4 % in water) |