Tisk…

4-Isopropylbenzoic acid 98+%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

412800050 412800250
ACRO412800050EA 1630 CZK
ACRO412800050 ACRO412800250
4-Isopropylbenzoic acid 98+%
4-Isopropylbenzoic acid
Vzorec: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164.2
Bod varu: 272
Bod tání: 116…120 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002564
CAS číslo: 536-66-3
EINECS: 208-642-5
Merck Index: 12,02684

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 116 to 120 °C
HPLC ≥98.0 %

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR