Tisk…
m-Toluic acid ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 3-Methylbenzoic acid
A13785.0B A13785.0I A13785.30
A13785.0BEA 2650 CZK
A13785.0B A13785.0I A13785.30
m-Toluic acid ≥99%
m-Toluic acid
Purity: 99% CAS No.: 99-04-7 Molecular Formula: C8H8O2 Formula Weight: 136.15 Flash Point: 150°(302°F) Melting Point: 108-110° Boiling Point: 263° Beilstein Reference: 970526 Merck Reference: 14,9535 MDL No.: MFCD00002523
Vzorec: C₈H₈O₂
MW: 136.15
Bod varu: 263 °C
Bod tání: 108…110 °C
Hustota: 1.050
Bod vzplanutí: 150 °C (302 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002523
CAS číslo: 99-04-7
EINECS: 202-723-9
Merck Index: 12,09673