Tisk…
m-Toluic acid 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-Methylbenzoic acid
139050010 139050050 139051000
ACRO139050010EA 3190 CZK
ACRO139050010 ACRO139050050 ACRO139051000
m-Toluic acid 99%
m-Toluic acid
Vzorec: C₈H₈O₂
MW: 136.15
Bod varu: 263
Bod tání: 108…112 °C
Hustota: 1.054 g/cm³
Bod vzplanutí: 150
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002523
CAS číslo: 99-04-7
EINECS: 202-723-9
Merck Index: 12,09673
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light yellow to light beige Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 108 to 112 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %