Tisk…
Utěrky pro čisté prostory, vlhčené, SATWipes® C3
Dodavatel: CONTEC
SAT-C3-100 SAT-C3-7030BPR SATC3703018BPR
115-0379EA 12630 CZK
115-0379 115-2827 115-2826
Utěrky pro čisté prostory, vlhčené, SATWipes® C3
Ubousky/Utěrky Utěrky pro čisté prostory Ubrousky vlhčené do čistých prostor
Utěrky SATWipes jsou vyrobeny z čistého netkaného hydraulicky spojovaného polyesteru, díky kterému získávají svou pevnost a jemnost. Díky napuštění v roztoku alkoholu a deionizované vody nebo 100% alkoholu bezpečně a šetrně očistí znečištěný povrch.
  • Pohodlný a opakovaně použitelný výsuvný dávkovač
  • Konzistentní aplikace a použití rozpouštědla: Až 35% snížení použití rozpouštědla
  • Snižuje manipulaci s rozpouštědly: Zvýšená bezpečnost
Výborné pro využití v méně kritických aplikacích, čištění nástrojů nebo dalšího vybavení a pro přípravu povrchů.
Objednat
Produktová specifikace
Model SATWipes® C3
Environmentally Preferable
Základní hmostnost 69 g/m²
Extrakty - za použití deionizované vody 0,055 g/m²
Extrakty - za použití izopropylalkoholu 0,008 g/m²
Vlákna (>100 µm) 1,0×10³/m²
Generace částic (>=0.5 µm) 16,5 × 10⁶/m²
Ionty - chlór 4,7 ppm
Ionty - sodík 1,9 ppm