o-Toluic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Methylbenzoic acid
A13856.0B
A13856.30
A13856.0BEA
2390
CZK
A13856.0B
A13856.30
o-Toluic acid ≥98%
o-Toluic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 118-90-1
Molecular Formula: C8H8O2
Formula Weight: 136.15
Flash Point: 148°(298°F)
Odour: Aromatic
Boiling Point: 258-259°
Beilstein Reference: 1072103
Merck Reference: 14,9535
MDL No.: MFCD00002477
Vzorec:
C₈H₈O₂ MW: 136.15 Bod varu: 258…259 °C Bod tání: 103…106 °C Hustota: 1.060 Bod vzplanutí: 148 °C (298 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002477 CAS číslo: 118-90-1 EINECS: 204-284-9 Merck Index: 12,09673 |