Tisk…
o-Toluic acid 98+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
139040010 139040050 139041000
ACRO139040010EA 3570 CZK
ACRO139040010 ACRO139040050 ACRO139041000
o-Toluic acid 98+%
o-Toluic acid
Vzorec: C₈H₈O₂
Bod varu: 259 °C (1013 hPa)
Bod tání: 103…105 °C
Hustota: 1,2555 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 148 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002477
CAS číslo: 118-90-1
EINECS: 204-284-9
Merck Index: 12,09673
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 102 to 106 °C
Titration with NaOH ≥98.0 %