Tisk…
4-Hydroxybenzylacetone ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Raspberry ketone, 1-(4-Hydroxyphenyl)-3-butanone, 4-(4-Hydroxyphenyl)-2-butanone
A14064.14 A14064.22 A14064.30
A14064.14EA 1780 CZK
A14064.14 A14064.22 A14064.30
4-Hydroxybenzylacetone ≥98%
4-Hydroxybenzylacetone
Purity: 98% CAS No.: 5471-51-2 Molecular Formula: C10H12O2 Formula Weight: 164.20 Melting Point: 80-84° Beilstein Reference: 776080
Vzorec: C₁₀H₁₂O₂
Bod varu: 292 °C (1013 hPa)
Bod tání: 80…84 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002394
CAS číslo: 5471-51-2
EINECS: 226-806-4