Tisk…
4-Hydroxybenzylacetone 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Raspberry ketone, 1-(4-Hydroxyphenyl)-3-butanone, 4-(4-Hydroxyphenyl)-2-butanone
176470500 176472500
ACRO176470500EA 2910 CZK
ACRO176470500 ACRO176472500
4-Hydroxybenzylacetone 99+%
4-Hydroxybenzylacetone
Vzorec: C₁₀H₁₂O₂
Bod varu: 292 °C (1013 hPa)
Bod tání: 82…84 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002394
CAS číslo: 5471-51-2
EINECS: 226-806-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 81 to 85 °C
GC ≥99.0 %