4-Methoxyphenylacetone ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
1-(p-Methoxyphenyl)-2-propanone, 1-(4-Methoxyphenyl)-2-propanone
A13209.14
A13209.22
A13209.36
A13209.14EA
1230
CZK
A13209.14
A13209.22
A13209.36
4-Methoxyphenylacetone ≥98%
4-Methoxyphenylacetone
Purity: 98%
CAS No.: 122-84-9
Molecular Formula: C10H12O2
Formula Weight: 164.20
Flash Point: 101°(213°F)
Refractive Index: 1.5250
Boiling Point: 266-268°
Beilstein Reference: 2044332
MDL No.: MFCD00008773
Vzorec:
C₁₀H₁₂O₂ Bod varu: 266…268 °C Bod tání: –15 °C Hustota: 1,069 Bod vzplanutí: 101 °C (213 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008773 CAS číslo: 122-84-9 EINECS: 204-578-7 |