Tisk…
4-Methoxyphenylacetone 98+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 1-(p-Methoxyphenyl)-2-propanone, 1-(4-Methoxyphenyl)-2-propanone
189800500 189800050 189802500
ACRO189800500EA 2000 CZK
ACRO189800500 ACRO189800050 ACRO189802500
4-Methoxyphenylacetone 98+%
4-Methoxyphenylacetone
Vzorec: C₁₀H₁₂O₂
Bod varu: 266…268 °C (760 mmHg)
Bod tání: -15 °C
Hustota: 1,067 g/cm³
Bod vzplanutí: 135 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008773
CAS číslo: 122-84-9
EINECS: 204-578-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear light yellow to yellow-green Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5200 to 1.5300 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %