3-Methoxyphenylacetone ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
B20916.03
B20916.06
B20916.03EA
2380
CZK
B20916.03
B20916.06
3-Methoxyphenylacetone ≥97%
3-Methoxyphenylacetone
Purity: 97%
CAS No.: 3027-13-2
Molecular Formula: C10H12O2
Formula Weight: 164.20
Flash Point:
Vzorec:
C₁₀H₁₂O₂ Bod varu: 258…260 °C Hustota: 1,078 Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008771 CAS číslo: 3027-13-2 EINECS: 221-191-9 |