2-Methoxyphenylacetone ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms:
1-(2-Methoxyphenyl)propan-2-one
B24495.03
B24495.06
B24495.03EA
1080
CZK
B24495.03
B24495.06
2-Methoxyphenylacetone ≥98%
2-Methoxyphenylacetone
Purity: 98+%
CAS No.: 5211-62-1
Molecular Formula: C10H12O2
Formula Weight: 164.20
Flash Point:
Vzorec:
C₁₀H₁₂O₂ MW: 164,2 g/mol Bod varu: 128…131 °C (11 mmHg) Hustota: 1,062 Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008770 CAS číslo: 5211-62-1 EINECS: 226-008-6 |