Tisk…
Acetofenon, Supelco®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Methyl phenyl ketone, Phenyl methyl ketone
M-Clarity™ quality level = MQ100
42163-1ML-F 42163-5ML-F
42163-1ML-FEA 925 CZK
42163-1ML-F 42163-5ML-F
Acetofenon, Supelco®
Acetofenon
Vzorec: C₈H₈O
Bod varu: 201,7 °C (1013 hPa)
Bod tání: 20 °C
Hustota: 1,027 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 82 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008724
CAS číslo: 98-86-2
EINECS: 202-708-7
UN: 3334
ADR: 9,
Merck Index: 13,00074
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3fbc7470b27331968dcb462822d5243913e62135&vid=f05fb0fb18a3ddb8655d7f0afe1f507b340ce6ba&prid=web&clid=SAPDAM