Acetofenon ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Methyl phenyl ketone, Phenyl methyl ketone
A12727.AP
A12727.0F
A12727.0D
A12727.APEA
1040
CZK
A12727.AP
A12727.0F
A12727.0D
Acetofenon ≥99%
Acetofenon
Purity: 99%
CAS No.: 98-86-2
Molecular Formula: C8H8O
Formula Weight: 120.15
Flash Point: 76°(169°F)
Refractive Index: 1.5325
Melting Point: 19-20°
Boiling Point: 201-203°
Merck Reference: 14,73
MDL No.: MFCD00008724
Vzorec:
C₈H₈O Bod varu: 201…203 °C Bod tání: 19…20 °C Hustota: 1,030 Bod vzplanutí: 76 °C (169 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008724 CAS číslo: 98-86-2 EINECS: 202-708-7 UN: 3334 ADR: 9, Merck Index: 14,73 |