Benzylacetone ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-Phenyl-2-butanone, 4-Phenylbutan-2-one
B22777.0B
B22777.30
B22777.0BEA
3420
CZK
B22777.0B
B22777.30
Benzylacetone ≥98%
Benzylacetone
Purity: 98%
CAS No.: 2550-26-7
Molecular Formula: C10H12O
Formula Weight: 148.21
Flash Point: 105°(221°F)
Refractive Index: 1.5122
Boiling Point: 235-237°
Beilstein Reference: 1907123
MDL No.: MFCD00008790
Vzorec:
(C₆H₅)CH₂CH₂C(O)CH₃ MW: 148,2 g/mol Bod varu: 235…237 °C Bod tání: –13 °C Hustota: 0,988 Bod vzplanutí: 105 °C (221 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008790 CAS číslo: 2550-26-7 EINECS: 219-847-4 |