Tisk…
Benzylacetone 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Phenyl-2-butanone, 4-Phenylbutan-2-one
105830050 105832500 105830010
ACRO105830050EA 769 CZK
ACRO105830050 ACRO105832500 ACRO105830010
Benzylacetone 99%
Benzylacetone
Vzorec: (C₆H₅)CH₂CH₂C(O)CH₃
MW: 148,2 g/mol
Bod varu: 235…237 °C (760 mmHg)
Bod tání: -13 °C
Hustota: 0,9875 g/cm³
Bod vzplanutí: 105 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008790
CAS číslo: 2550-26-7
EINECS: 219-847-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5100 to 1.5130 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific gravity (25/25°C) 0.985 to 0.99