Propiophenone ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
|
A15140.0E
A15140.22
A15140.36
A15140.0EEA
6970
CZK
A15140.0E
A15140.22
A15140.36
Propiophenone ≥99%
Propiophenone
Purity: 99%
CAS No.: 93-55-0
Molecular Formula: C9H10O
Formula Weight: 134.18
Flash Point: 87°(188°F)
Refractive Index: 1.5260
Melting Point: 17-18°
Boiling Point: 217-218°
Beilstein Reference: 606215
Merck Reference: 14,7830
MDL No.: MFCD00009309
Vzorec:
C₆H₅C(O)CH₂CH₃ Bod varu: 217…218 °C Bod tání: 17…18 °C Hustota: 1,008 Bod vzplanutí: 87 °C (188 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009309 CAS číslo: 93-55-0 EINECS: 202-257-6 Merck Index: 14,7830 |