Tisk…
Octanophenone 99+%
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms: n-Octanophenone
279360250 279360050 279361000
ACRO279360250EA 6590 CZK
ACRO279360250 ACRO279360050 ACRO279361000
Octanophenone 99+%
Octanophenone
Vzorec: C₆H₅C(O)(CH₂)₆CH₃
MW: 204,31 g/mol
Bod varu: 285…290 °C (760 mmHg)
Bod tání: 21,5…23.5 °C
Hustota: 0,93 g/cm³
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003554
CAS číslo: 1674-37-9
EINECS: 216-817-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7cd0f209a607b8cbbf9da6901aa068a648d8d286&vid=aaab188f5f60b7daeb700e46748ab2e0885cb4ae&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5024 to 1.5054 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %