Nonanophenone ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
A12238.09
A12238.18
A12238.09EA
1580
CZK
A12238.09
A12238.18
Nonanophenone ≥97%
Nonanophenone
Purity: 97%
CAS No.: 6008-36-2
Molecular Formula: C15H22O
Formula Weight: 218.34
Flash Point:
Vzorec:
C₆H₅C(O)(CH₂)₇CH₃ MW: 218,34 g/mol Bod varu: 139…140 °C (2 mmHg) Bod tání: 14 °C Hustota: 0,940 Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00048965 CAS číslo: 6008-36-2 EINECS: 227-861-7 |