Butyrophenone ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
|
Purity: 99%
CAS No.: 495-40-9
Molecular Formula: C10H12O
Formula Weight: 148.21
Flash Point: 88°(190°F)
Refractive Index: 1.5195
Odour: Characteristic
Melting Point: 11-13°
Boiling Point: 222°
Beilstein Reference: 508305
MDL No.: MFCD00009397
Vzorec:
C₆H₅C(O)(CH₂)₂CH₃ Bod varu: 222 °C Bod tání: 11…13 °C Hustota: 1,021 Bod vzplanutí: 88 °C (190 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009397 CAS číslo: 495-40-9 EINECS: 207-799-7 |