Tisk…
4-Isopropylbenzonitrile 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
A11954.03 A11954.06 A11954.14
A11954.03EA 1150 CZK
A11954.03 A11954.06 A11954.14
4-Isopropylbenzonitrile 95%
4-Isopropylbenzonitrile
Purity: 95% CAS No.: 13816-33-6 Molecular Formula: C10H11N Formula Weight: 145.21 Refractive Index: 1.5180 Boiling Point: 88-90°/5mm MDL No.: MFCD00052966
Vzorec: C₁₀H₁₁N
MW: 145,2 g/mol
Bod varu: 88…90 °C (5 mmHg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052966
CAS číslo: 13816-33-6
EINECS: 237-492-3