Tisk…
Utěrky pro čisté prostory, Polynit
Dodavatel: CONTEC
PN-1818 PN-1212 PN-99 PN-44 LWPN0003
115-2390EA 3050 CZK
115-2390 115-2144 CONTPN-99 CONTPN-44 CONTLWPN0003
Utěrky pro čisté prostory, Polynit
Ubousky/Utěrky Utěrky pro čisté prostory Ubrousky nevlhčené do čistých prostor
Polynit wipes are made of 100% knitted textured polyester with knife cut edges for a very soft wipe.
  • Laundered knitted 100% polyester fabric for extremely low levels of particles and fibres
  • Soft edge is ideal for use on surfaces which are vulnerable to scratching
  • 100% knitted polyester is compatible with many solvents
  • Durable fabric is abrasion and chemical resistant
  • Laundered and packaged in an ISO Class 4 cleanroom
Utěrky s velice nízkým uvolňováním částic a extraků s vysokou savostí. Utěrky jsou velice vhodné pro obecný úklid, pro otírání a čištění vnějších povrchů produktů a vnitřních povrchů.
Recommended for ISO Class 5 – 6 environments.
Barva: Bílá