Tisk…
4-tert-Butylbenzonitrile ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A14076.03 A14076.06 A14076.14
A14076.03EA 900 CZK
A14076.03 A14076.06 A14076.14
4-tert-Butylbenzonitrile ≥98%
4-tert-Butylbenzonitrile
Purity: 98+% CAS No.: 4210-32-6 Molecular Formula: C11H13N Formula Weight: 159.23 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5170 Odour: Characteristic Boiling Point: 258° Beilstein Reference: 2080049 MDL No.: MFCD00075840
Vzorec: C₁₁H₁₃N
Bod varu: 258 °C
Hustota: 0,940
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00075840
CAS číslo: 4210-32-6
EINECS: 224-137-2