4-Tolualdehyde ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A11384.22
A11384.06
A11384.0E
A11384.36
A11384.22EA
1030
CZK
A11384.22
A11384.06
A11384.0E
A11384.36
4-Tolualdehyde ≥98%
4-Tolualdehyde
Purity: 98%
CAS No.: 104-87-0
Molecular Formula: C8H8O
Formula Weight: 120.15
Flash Point: 80°(176°F)
Refractive Index: 1.5460
Melting Point: -6°
Boiling Point: 204°
Beilstein Reference: 385772
MDL No.: MFCD00006954
Vzorec:
C₈H₈O Bod varu: 204 °C Bod tání: –6 °C Hustota: 1,018 Bod vzplanutí: 80 °C (176 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006954 CAS číslo: 104-87-0 EINECS: 203-246-9 |