Tisk…
4-Tolualdehyde 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
421140050 421141000 421145000
ACRO421140050EA 971 CZK
ACRO421140050 ACRO421141000 ACRO421145000
4-Tolualdehyde 99+%
4-Tolualdehyde
Vzorec: C₈H₈O
Bod varu: 204…205 °C (760 mmHg)
Bod tání: –6 °C
Hustota: 1,015 g/cm³
Bod vzplanutí: 71 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006954
CAS číslo: 104-87-0
EINECS: 203-246-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5440 to 1.5480 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Specific gravity (20°C) 1.010 to 1.025