Tisk…
4-Isopropylbenzaldehyde tech. 90%, technická kvalita
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A14019.22 A14019.14 A14019.36
A14019.22EA 1370 CZK
A14019.22 A14019.14 A14019.36
4-Isopropylbenzaldehyde tech. 90%, technická kvalita
4-Isopropylbenzaldehyde
Purity: 90% CAS No.: 122-03-2 Molecular Formula: C10H12O Formula Weight: 148.21 Flash Point: 93°(199°F) Refractive Index: 1.5300 Boiling Point: 234-235° Beilstein Reference: 636547 Merck Reference: 14,2621 MDL No.: MFCD00006953
Vzorec: C₁₀H₁₂O
Bod varu: 234…235 °C
Hustota: 0,979
Bod vzplanutí: 93 °C (199 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006953
CAS číslo: 122-03-2
EINECS: 204-516-9
Merck Index: 14,2621