Tisk…
2-Tolualdehyde ≥98% stabilizovaný
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Stabilization: Stabilised with hydroquinone (HQ)
A10172.14 A10172.22
A10172.14EA 1420 CZK
A10172.14 A10172.22
2-Tolualdehyde ≥98% stabilizovaný
2-Tolualdehyde
Stabilized with 0.1% hydroquinone
Purity: 98% CAS No.: 529-20-4 Molecular Formula: C8H8O Formula Weight: 120.15 Flash Point: 67°(152°F) Refractive Index: 1.5470 Odour: Almond-like Melting Point: -35° Boiling Point: 199-200° Beilstein Reference: 605841 Merck Reference: 14,9527 MDL No.: MFCD00003338
Vzorec: C₈H₈O
Bod varu: 199…200 °C
Bod tání: –35 °C
Hustota: 1,037
Bod vzplanutí: 67 °C (152 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003338
CAS číslo: 529-20-4
EINECS: 208-452-2
Merck Index: 14,9527