Tisk…

4-Bromo-3-nitrotoluene ≥98%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí

A10718.14 A10718.22
A10718.14EA 2380 CZK
A10718.14 A10718.22
4-Bromo-3-nitrotoluene ≥98%
4-Bromo-3-nitrotoluene

Purity: 98+% CAS No.: 5326-34-1 Molecular Formula: C7H6BrNO2 Formula Weight: 216.04 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 29-32° Boiling Point: 96°/1mm Beilstein Reference: 1945925 MDL No.: MFCD00024180

Vzorec: C₇H₆BrNO₂
Bod varu: 96 °C (1 mmHg)
Bod tání: 29…32 °C
Hustota: 1,578
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00024180
CAS číslo: 5326-34-1
EINECS: 226-203-6

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR