2-Bromo-4-nitrotoluene ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
A14865.14
A14865.22
A14865.14EA
1940
CZK
A14865.14
A14865.22
2-Bromo-4-nitrotoluene ≥98%
2-Bromo-4-nitrotoluene
Purity: 98%
CAS No.: 7745-93-9
Molecular Formula: C7H6BrNO2
Formula Weight: 216.04
Melting Point: 74-78°
Beilstein Reference: 1941232
Vzorec:
C₇H₆BrNO₂ MW: 216,03 g/mol Bod varu: 175 °C (38 mmHg) Bod tání: 74…78 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007195 CAS číslo: 7745-93-9 EINECS: 231-809-9 |