Tisk…
α-Bromo-4-nitrotoluene ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-Nitrobenzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-4-nitrobenzene, α-Bromo-p-nitrotoluene
A15236.14 A15236.22 A15236.36
A15236.14EA 1250 CZK
A15236.14 A15236.22 A15236.36
α-Bromo-4-nitrotoluene ≥97%
α-Bromo-4-nitrotoluene
Purity: 97+% CAS No.: 100-11-8 Molecular Formula: C7H6BrNO2 Formula Weight: 216.04 Melting Point: 97-101° Beilstein Reference: 742796 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00007373
Vzorec: C₇H₆BrNO₂
MW: 216,03 g/mol
Bod varu: 304 °C (1013 hPa)
Bod tání: 97…101 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007373
CAS číslo: 100-11-8
EINECS: 202-820-6
UN: 3261
ADR: 8,II