Tisk…
α-Bromo-4-nitrotoluene 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
128530250 128531000 128535000
ACRO128530250EA 1390 CZK
ACRO128530250 ACRO128531000 ACRO128535000
α-Bromo-4-nitrotoluene 99%
α-Bromo-4-nitrotoluene
Vzorec: C₇H₆BrNO₂
Bod varu: 304 °C (1013 hPa)
Bod tání: 98…100 °C
Bod vzplanutí: >100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007373
CAS číslo: 100-11-8
EINECS: 202-820-6
UN: 3261
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 98 to 100 °C
GC ≥98.5 %