Tisk…
α-Bromo-3-nitrotoluene ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A14310.06 A14310.14 A14310.22
A14310.06EA 2050 CZK
A14310.06 A14310.14 A14310.22
α-Bromo-3-nitrotoluene ≥98%
α-Bromo-3-nitrotoluene
Purity: 98+% CAS No.: 3958-57-4 Molecular Formula: C7H6BrNO2 Formula Weight: 216.04 Melting Point: 56-59° Boiling Point: 153-154°/7mm UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00007271
Vzorec: C₇H₆BrNO₂
Bod varu: 153…154 °C (7 mmHg)
Bod tání: 56…59 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007271
CAS číslo: 3958-57-4
EINECS: 223-557-3
UN: 3261
ADR: 8,II