Tisk…
α-Bromo-2-nitrotoluene 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
148310050 148310250
ACRO148310050EA 1530 CZK
ACRO148310050 ACRO148310250
α-Bromo-2-nitrotoluene 97%
α-Bromo-2-nitrotoluene
Vzorec: C₇H₆BrNO₂
Bod tání: 44…48 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00007184
CAS číslo: 3958-60-9
EINECS: 223-558-9
UN: 3261
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to light brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 44 to 48 °C
GC ≥96.0 %