Tisk…
4-Bromo-α,α,α-trifluorotoluene 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 4-Bromobenzotrifluoride, 1-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzene
166670050 166670250
ACRO166670050EA 1770 CZK
ACRO166670050 ACRO166670250
4-Bromo-α,α,α-trifluorotoluene 99%
4-Bromo-α,α,α-trifluorotoluene
Vzorec: C₇H₄BrF₃
Bod varu: 154…155 °C (760 mmHg)
Hustota: 1,6 g/cm³
Bod vzplanutí: 48 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000398
CAS číslo: 402-43-7
EINECS: 206-943-6
UN: 1993
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4715 to 1.4745 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
HPLC ≥98.5 %