Tisk…
Acetonitril ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® for preparative HPLC
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
84533.550EA 0 CZK
84533.550 84533.460 84533.950
Acetonitril ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® for preparative HPLC
Acetonitrile
Vzorec: H₃CCN
Bod varu: 81,6 °C (1013 hPa)
Bod tání: –45,7 °C
Hustota: 0,782 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 5 °C (ot. pohárek)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001878
CAS číslo: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471307-38
Merck Index: 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=9f9a68a160195b7256f30345f34dbda929c419dc&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.9 %
Acidity Max. 0.0005 meq/g
Evaporation residue Max. 5 ppm
Water Max. 0.02 %