2-Bromo-4-fluorotoluene ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1-Bromo-3-fluoro-6-methylbenzene
A12792.06
A12792.14
A12792.22
A12792.06EA
1240
CZK
A12792.06
A12792.14
A12792.22
2-Bromo-4-fluorotoluene ≥98%
2-Bromo-4-fluorotoluene
Purity: 98+%
CAS No.: 1422-53-3
Molecular Formula: C7H6BrF
Formula Weight: 189.03
Flash Point: 64°(147°F)
Refractive Index: 1.5280
Boiling Point: 170-172°
Beilstein Reference: 1859038
MDL No.: MFCD00040828
Vzorec:
C₇H₆BrF MW: 189,03 g/mol Bod varu: 170…172 °C Hustota: 1,526 Bod vzplanutí: 64 °C (147 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00040828 CAS číslo: 1422-53-3 EINECS: 215-830-0 |