4-Bromo-2-fluorotoluene ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1-Bromo-3-fluoro-4-methylbenzene
A15891.06
A15891.14
A15891.22
A15891.06EA
924
CZK
A15891.06
A15891.14
A15891.22
4-Bromo-2-fluorotoluene ≥99%
4-Bromo-2-fluorotoluene
Purity: 99%
CAS No.: 51436-99-8
Molecular Formula: C7H6BrF
Formula Weight: 189.03
Flash Point: 73°(163°F)
Refractive Index: 1.5290
Boiling Point: 66-68°/8mm
Beilstein Reference: 1859028
MDL No.: MFCD00013551
Vzorec:
C₇H₆BrF Bod varu: 66…68 °C (8 mmHg) Hustota: 1,492 Bod vzplanutí: 73 °C (163 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00013551 CAS číslo: 51436-99-8 EINECS: 257-201-3 |