3-Bromo-α,α,α-trifluorotoluene ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Purity: 98+%
CAS No.: 401-78-5
Molecular Formula: C7H4BrF3
Formula Weight: 225.01
Flash Point: 59°(138°F)
Refractive Index: 1.4730
Odour: Aromatic
Boiling Point: 151-152°
Beilstein Reference: 1449557
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000380
Vzorec:
C₇H₄BrF₃ Bod varu: 151…152 °C Hustota: 1,613 Bod vzplanutí: 59 °C (138 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000380 CAS číslo: 401-78-5 EINECS: 206-932-6 UN: 1993 ADR: 3,III |