Tisk…
2-Bromo-α,α,α-trifluorotoluene ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzene, 2-Bromobenzotrifluoride
A10134.14 A10134.22 A10134.36
A10134.14EA 1350 CZK
A10134.14 A10134.22 A10134.36
2-Bromo-α,α,α-trifluorotoluene ≥98%
2-Bromo-α,α,α-trifluorotoluene
Flash Point: 68°(154°F)
Refractive Index: 1.4820
Odor: Aromatic
Boiling Point: 167-168°
Beilstein Reference: 1945750
Vzorec: C₇H₄BrF₃
MW: 225,01 g/mol
Bod varu: 167…168 °C
Hustota: 1,662
Bod vzplanutí: 68 °C (154 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000373
CAS číslo: 392-83-6
EINECS: 206-879-9
UN: 1993
ADR: 3,III